Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C18 HPLC-kolonner
Artikelnummer. p-7160195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Artikelnummer. 16338616
Brand: Thermo Scientific™ 74104018823A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimal tilbageholdelse af en bred vifte af ikke-polære analytter på tværs af flere applikationer med Accucore XL C18 solid-core partikler.
Byg ud af konventionelle HPLC-metoder til dine opskalering af rensningsbehov ved at bruge Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 præparative HPLC-kolonner. Robuste 4 μm solid-core partikler sikrer høj effektivitet inden for krav til lave trykgrænser. Den høje bundne fasedækning giver optimal tilbageholdelse af et omfattende udvalg af ikke-polære analytter gennem adskillige applikationer. Vores søjler kommer i en lang række dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Optimal selektivitet for ikke-polære forbindelser
  • Hydrofob interaktionsmekanisme.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
Højeffektive adskillelser for forbedret opløsning og følsomhed
  • Core-forbedret teknologi μ4 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten for konventionelle HPLC-metoder.
  • Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 885-010
Længde (metrisk) 8 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 90 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase