Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-søjler, 1,5 μm
Artikelnummer. 15509640 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15509640 50 mm Hver
15428060 150 mm Hver
15418060 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15509640 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27101052130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug de μ1,5 m faste kernepartikler i disse søjler med Vanquish UHPLC-systemet til unikke højeffektive analyser med høj opløsning.
Vælge Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-søjler, der indeholder enestående effektiv 1.5μ m faste kernepartikler til brug med Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC system. Grundlagt på state-of-the-art Core Enhanced Technology™ , denne under-2μ m partikel næste generations kolonne har ultrakorte diffusionsveje, der resulterer i ekstremt effektive separationer. Denne høje effektivitet muliggør hurtig adskillelse og opløsning af komplekse blandinger. Sammen med Vanquish-systemer leverer disse søjler flere resultater med bedre adskillelser og forbedrer derved arbejdsgange og produktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med UHPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 1.5μ m
pH 2 til 9
Porestørrelse 80Å
Mængde Each
Overfladeareal 110 m² /g
Temperatur 70 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 6.5%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.