Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ C30 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå hurtige, højopløselige separationer af hydrofobe, langkædede forbindelser ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ C30 LC kolonner. Robuste 2,6 μm solid-core partikler muliggør hurtig, høj opløsning adskillelse ved lave modtryk. Den stationære C30-fase tilbyder unik formselektivitet for strukturelt beslægtede isomerer og er kompatibel med meget vandige mobile faser. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
- Høj formselektivitet for hydrofobe, langkædede, strukturelt beslægtede isomerer
- Bundet fase vil ikke gennemgå fasekollaps i meget vandig mobil fase.
- 2,6 μm kerneforstærkede teknologipartikler muliggør drift ved høje flowhastigheder uden at generere for store modtryk.
- Solid-core μ2,6 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten.
- Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
- Solid-core 2,6 μm partikler for mindre modtryk sammenlignet med UHPLC sub-2 μm partikler
- Kompatibel med konventionel HPLC-instrumentering og UHPLC-platforme
- Avanceret bindingsteknologi
- Automatiseret pakkeproces
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 14500 psi (1000 bar) |
| Partikelstørrelse | 2.6μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 150Å |
| Overfladeareal | 90 m² /g |
| Temperatur | 70 °C |
| USP type | L62 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.