Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ C30 HPLC-søjler
Artikelnummer. 13455679 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 13455679
Brand: Thermo Scientific™ 27826103030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne specialdesignede solide kernesøjle til hurtige, højopløselige separationer af hydrofobe, langkædede forbindelser.
Opnå hurtige, højopløselige separationer af hydrofobe, langkædede forbindelser ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ C30 LC kolonner. Robuste 2,6 μm solid-core partikler muliggør hurtig, høj opløsning adskillelse ved lave modtryk. Den stationære C30-fase tilbyder unik formselektivitet for strukturelt beslægtede isomerer og er kompatibel med meget vandige mobile faser. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
Unik selektivitet
  • Høj formselektivitet for hydrofobe, langkædede, strukturelt beslægtede isomerer
Kompatibel med meget vandige mobile faser
  • Bundet fase vil ikke gennemgå fasekollaps i meget vandig mobil fase.
Hurtige adskillelser
  • 2,6 μm kerneforstærkede teknologipartikler muliggør drift ved høje flowhastigheder uden at generere for store modtryk.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Solid-core μ2,6 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten.
  • Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Lave modtryk
  • Solid-core 2,6 μm partikler for mindre modtryk sammenlignet med UHPLC sub-2 μm partikler
  • Kompatibel med konventionel HPLC-instrumentering og UHPLC-platforme
Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Avanceret bindingsteknologi
  • Automatiseret pakkeproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 600μ L/min
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelstørrelse 2.6μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 150Å
Overfladeareal 90 m² /g
Temperatur 70 °C
USP type L62
Stationær fase C30
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.