Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå hurtige adskillelser i høj opløsning ved lave modtryk ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC kolonner. Robuste 2,6 μm solid-core partikler sikrer høj effektivitet og muliggør kompatibilitet med både HPLC og UHPLC platforme. Den høje bundne fasedækning giver optimal tilbageholdelse af en bred vifte af ikke-polære analytter på tværs af flere applikationer. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
- Hydrofob interaktionsmekanisme
- 2,6 μm kerneforstærkede teknologipartikler muliggør drift ved høje flowhastigheder uden at generere for store modtryk.
- Solid kerne μ2,6 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten.
- Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
- Solid kerne 2,6 μm partikler for mindre modtryk sammenlignet med UHPLC sub-2 μm partikler
- Kompatibel med konventionel HPLC-instrumentering og UHPLC-platforme
- Avanceret bindingsteknologi
- Automatiseret pakkeproces
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 4 stk. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 14500 psi (1000 bar) |
| Partikelform | Sfærisk fast kerne |
| Partikelstørrelse | 2.6μ m |
| pH | 1 til 11 |
| Porestørrelse | 80Å |
| Overfladeareal | 130 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.