Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 HPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11377461 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Kolonnesæt (3 kolonner, 3 partier)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Kolonneformat unitSize
11377461 50 mm 2.1 mm Analytisk kolonne Hver
11357461 30 mm 2.1 mm Analytisk kolonne Hver
11347461 30 mm 3 mm Analytisk kolonne Hver
11367461 30 mm 4.6 mm Analytisk kolonne Hver
11307471 50 mm 3 mm Analytisk kolonne Hver
11397461 50 mm 4.6 mm Analytisk kolonne Hver
11317471 100 mm 2.1 mm Analytisk kolonne -
11337471 100 mm 3 mm Analytisk kolonne Hver
11347471 100 mm 4.6 mm Analytisk kolonne Hver
11357471 150 mm 2.1 mm Analytisk kolonne Hver
11377471 150 mm 3 mm Analytisk kolonne Hver
11307481 150 mm 4.6 mm Analytisk kolonne Hver
11367471 150 mm 2.1 mm Kolonnesæt (3 kolonner, 3 partier) Hver
11327471 100 mm 2.1 mm Kolonnesæt (3 kolonner, 3 partier) Hver
11387461 50 mm 2.1 mm Kolonnesæt (3 kolonner, 3 partier) Hver
11667701 10 mm 4 mm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
11657701 10 mm 3 mm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
11647701 10 mm 2.1 mm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11377461 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17126052130
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne søjle med dens specialdesignede faste kerne til en bred vifte af ikke-polære analytter på tværs af flere applikationer.
Opnå hurtige adskillelser i høj opløsning ved lave modtryk ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC kolonner. Robuste 2,6 μm solid-core partikler sikrer høj effektivitet og muliggør kompatibilitet med både HPLC og UHPLC platforme. Den høje bundne fasedækning giver optimal tilbageholdelse af en bred vifte af ikke-polære analytter på tværs af flere applikationer. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
Optimal selektivitet for ikke-polære forbindelser
  • Hydrofob interaktionsmekanisme
Hurtige adskillelser
  • 2,6 μm kerneforstærkede teknologipartikler muliggør drift ved høje flowhastigheder uden at generere for store modtryk.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Solid kerne μ2,6 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten.
  • Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Lave modtryk
  • Solid kerne 2,6 μm partikler for mindre modtryk sammenlignet med UHPLC sub-2 μm partikler
  • Kompatibel med konventionel HPLC-instrumentering og UHPLC-platforme
Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Avanceret bindingsteknologi
  • Automatiseret pakkeproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med UHPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 2.6μ m
pH 1 til 11
Porestørrelse 80Å
Mængde Each
Overfladeareal 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 9%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.