Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11307471 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Kolonnesæt (3 kolonner, 3 partier)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11307471
Brand: Thermo Scientific™ 17126053030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne søjle med dens specialdesignede faste kerne til en bred vifte af ikke-polære analytter på tværs af flere applikationer.
Opnå hurtige adskillelser i høj opløsning ved lave modtryk ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC kolonner. Robuste 2,6 μm solid-core partikler sikrer høj effektivitet og muliggør kompatibilitet med både HPLC og UHPLC platforme. Den høje bundne fasedækning giver optimal tilbageholdelse af en bred vifte af ikke-polære analytter på tværs af flere applikationer. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
Optimal selektivitet for ikke-polære forbindelser
  • Hydrofob interaktionsmekanisme
Hurtige adskillelser
  • 2,6 μm kerneforstærkede teknologipartikler muliggør drift ved høje flowhastigheder uden at generere for store modtryk.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Solid kerne μ2,6 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten.
  • Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Lave modtryk
  • Solid kerne 2,6 μm partikler for mindre modtryk sammenlignet med UHPLC sub-2 μm partikler
  • Kompatibel med konventionel HPLC-instrumentering og UHPLC-platforme
Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Avanceret bindingsteknologi
  • Automatiseret pakkeproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 2.6μ m
pH 1 til 11
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 9%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.