Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl omvendt fase HPLC-kolonner
Artikelnummer. 15904427 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15904427 10 mm Pakke med 4
15914427 50 mm Hver
15924427 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15904427 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17826012105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne solide kernesøjle til hurtig og pålidelig adskillelse af kritiske par og isomerer.
Vælge Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl LC-søjler til hurtig og pålidelig adskillelse af kritiske par og isomerer. Disse søjler giver unik selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter. Deres optimerede pakning tilbyder en robust platform til en række forskellige matricer. Baseret på Core Enhanced Technology, Accucore Væskekromatografi omvendt fase-søjler giver hurtige, højopløselige separationer uden de forhøjede modtryk, der ses ved brug af sub-2 μm partikler.
  • Hurtige adskillelser med fremragende opløsning og følsomhed
  • Sænk modtrykket, så UHPLC ikke er påkrævet
  • Mixed-mode selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter
  • Forbedrede Pi-pi-interaktioner med aromater
  • Fremragende parti-til-parti-reproducerbarhed
Stol på din adskillelse af kritiske par og isomerer til Accucore Biphenyl LC kolonner. Disse kolonner tilbyder hurtige driftstider, fremragende robusthed og ensartet reproducerbarhed og giver den perfekte balance mellem polær analytretention og hydrofob analytt-eluering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0,4 ml/min
Til brug med HPLC/UHPLC-instrumentering
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 2.6μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP type L11
Stationær fase Biphenyl
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 6%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase