Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4523605 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11327481 30 mm 2.1 mm Hver
11347481 50 mm 2.1 mm Hver
11367481 50 mm 3 mm Hver
11377481 50 mm 4.6 mm Hver
11387481 100 mm 2.1 mm Hver
11397481 100 mm 3 mm Hver
11307491 100 mm 4.6 mm Hver
11317491 150 mm 2.1 mm Hver
11327491 150 mm 3 mm Hver
11337491 150 mm 4.6 mm Hver
11627711 10 mm 4.6 mm Pakke med 4
11617711 10 mm 3 mm Pakke med 4
11607711 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11327481 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17326032130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug denne søjle med dens specialdesignede faste kerne til adskillelse af forbindelser i stærkt vandige mobile faser.
Adskil polære forbindelser med forbedret hastighed og opløsning ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18 Polar Endcapped LC kolonner. Robuste μ2,6 m solid-core partikler muliggør hurtige, højeffektive adskillelser ved lave modtryk. Den polære endekappede C18 stationære fase giver optimal tilbageholdelse af polære analytter og er fuldt ud kompatibel med 100 % vandige mobile faser. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
Alternativ selektivitet
  • Polær endcaped C18 stationær fase giver optimal tilbageholdelse af polære analytter
  • Accucore aQ-kolonner er kompatible med stærkt vandige mobile faser.
  • Polær indkapsling muliggør brug i 100% vandige mobile faser uden tab af ydeevne eller stabilitet.
Hurtige adskillelser
  • 2,6 μm kerneforstærkede teknologipartikler muliggør drift ved høje flowhastigheder uden at generere for meget modtryk.
Fremragende topformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Fastkerne 2,6 μm partikler og smal partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten.
  • Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Lave modtryk
  • Fastkerne 2,6 μm partikler for mindre modtryk sammenlignet med UHPLC sub-2 μm partikler
  • Kompatibel med konventionel HPLC-instrumentering og UHPLC-platforme
Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Avanceret bonding-teknologi
  • Automatiseret pakningsproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 2,6 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 80 Å
Overfladeareal 130 m²/g
Temperatur 70 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, fast kerne, Ultrapure silica
Kulstofbelastning 9%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Polar
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.