Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC kolonner
Artikelnummer. 11377521 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11377521 30 mm 2.1 mm Hver
11397521 30 mm 4.6 mm Hver
11307531 50 mm 2.1 mm Hver
11317531 50 mm 3 mm Hver
11327531 50 mm 4.6 mm Hver
11337531 100 mm 2.1 mm Hver
11347531 100 mm 3 mm Hver
11357531 100 mm 4.6 mm Hver
11367531 150 mm 2.1 mm Hver
11377531 150 mm 3 mm Hver
11387531 150 mm 4.6 mm Hver
11367521 10 mm 4.6 mm Pakke med 4
11687701 10 mm 3 mm Pakke med 4
11677701 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11377521 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17626032130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå en fremragende kombination af hastighed og kvalitet af adskillelse ved hjælp af disse solide kernesøjler, der er optimeret til LC-MS og UHPLC-MS metoder.
Optimeret til MS-detektion, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-søjler er en fremragende kombination af hastighed og adskillelseskvalitet.
Baseret på Core Enhanced Technology, Accucore søjler giver hurtige separationer i høj opløsning —uden de forhøjede modtryk, der kræves af partikler på under μ2 m.
  • Hurtige adskillelser med fremragende opløsning og følsomhed
  • Sænk modtrykket, så UHPLC ikke er påkrævet
  • Optimeret til MS-detektion
  • Fremragende topformer
  • Fremragende kombination af hastighed og effektivitet
Bestillingsoplysninger:
Andre tilpassede kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med UHPLC
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 2.6μ m
pH 2 til 9
Porestørrelse 80Å
Mængde Each
Overfladeareal 130 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 7%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.