Få mere at vide
Invitrogen™ AccuCheck™ ERF referencepartikler
Beskrivelse
- AccuCheck ERF-referencepartikler bruges til standardisering og kalibrering af en intensitetsenhed af fluorescens til flowcytometrianalyse.
- Gennem anvendelsen af den tildelte NIST-sporbare intensitetsstandard for en given fluorofor kan instrumentets følsomhed og nøjagtighed bestemmes, hvilket muliggør datasammenligning mellem flowcytometriinstrumenter.
- I kombination med en biologisk standard kan disse partikler også bruges til at kvantificere niveauet af biomarkørekspression.
- Inkluderer lot-specifikke NIST-sporbare ERF-værdier tildelt til 26 kanaler
- Muliggør målinger af fluorescensintensitet for instrumentets nøjagtighed og følsomhed
- Letter instrument til instrument data sammenligning
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2 x 10^6 perler/ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | ERF referencepartikel |
| Flowcytometer laserlinjer | 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm |
| Mængde | 3 ml |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Diameter (metrisk) | 3.1μ m |
kun til forskningsbrug