Få mere at vide
Fisher Scientific™ Accu500 vandsystem
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Accu500 UV Ultrapure Vandsystem
Accu500 UV Ultrapure Vandsystem, med dispenser
Accu500 Ultrapure Vandsystem
RO flowhastighed:
10 l/time
15 l/min.
15 l/time
20 l/time
30 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Det fuldautomatiske kontrolsystem indeholder forskylning, en skyllefunktion , der forhindrer tilsmudsning af RO-membraner, overvågning af RO-membraner og patronlevetid samt mange andre programmer til bekvem betjening
- Forskylningsprogrammet starter automatisk, når en ny RO-membran er installeret, så det er ikke nødvendigt for brugeren at indstille yderligere rengøringsprocedurer
- To sæt rensningspatroner med to kolonner arbejder sekventielt for at sikre grundig fjernelse af ioner og organiske stoffer i vand
- Automatisk timesystem recirkulation forhindrer bakterievækst
- Resistivitet måles af en meget følsom resistivitetssensor
- Elektriske rum og vandrum er fuldstændig adskilte og dermed sikrere at betjene
- Brugeren kan indstille vandets dispenseringstid for nem vandopsamling
- Både RO og ultrarent vand kan dispenseres fra vandsystemet
- Systemet kan monteres med en 30L eller 60L PE-tank med en væskeniveausensor og et tankudluftningsfilter med CO 2 -opsamler for at beskytte renset vand mod atmosfærisk nedbrydning
- Et μ0,2 m filter eller ultrafiltreringsfilter (valgfrit) fjerner endelige forureninger
- Uafhængig ultrarent vanddispenser
- Fjerndispenseren har en indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm- 1 til at måle kvaliteten af ultrarent vand lige før dispenseringspunktet
- Volumetrisk dispensering og kalibrering
- Håndtaget er 360 grader drejeligt og aftageligt fra dets støtte for ubesværet og øjeblikkelig dispensering med maksimal fleksibilitet
Ansøgninger:
Ultrapure og RO-vand kan bruges på mange områder. Nogle typiske applikationer inkluderer:
Ultrapure vand
- HPLC mobil fase forberedelse
- Fremstilling af reagensblindopløsninger
- Som prøvefortynder til GC, HPLC, AA, ICP-MS og andre analytiske teknikker
- Fremstilling af buffere og dyrkningsmedier til pattedyrcellekultur
- Fremstilling af molekylærbiologiske reagenser mv.
RO vand
- Rengøring af glas
- Vaskemaskine til glasvarer
- Vandbadevand
- Autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | <20 μS/cm |
| Endotoksin koncentration | <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron |
| Produkt Vandtype | Postevand |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Type | Accu500 UV Ultrapure Vandsystem |
| Fødevandstryk | 1 til 6 bar |
| Model- | Accu500 |
| Partikler> 0,2µM/ml | <1/mL med μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron |
| Renset vand flowhastighed felt | 1,5 l/min. |
| RO flowhastighed | 30 l/time |
| Vis mere |