Få mere at vide
Fisher Scientific™ Accu500 vandsystem
Artikelnummer. 15439709 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Accu500 UV Ultrapure Vandsystem
Accu500 UV Ultrapure Vandsystem, med dispenser
Accu500 Ultrapure Vandsystem
RO flowhastighed:
10 l/time
15 l/min.
15 l/time
20 l/time
30 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15439709
Overskrider ASTM , CLSI, CAP , og ISO Type I vandstandarder. Fisher Scientific™ Accu500 Water System er et alsidigt rensesystem, der kan bruges på en række måder.
  • Det fuldautomatiske kontrolsystem indeholder forskylning, en skyllefunktion , der forhindrer tilsmudsning af RO-membraner, overvågning af RO-membraner og patronlevetid samt mange andre programmer til bekvem betjening
  • Forskylningsprogrammet starter automatisk, når en ny RO-membran er installeret, så det er ikke nødvendigt for brugeren at indstille yderligere rengøringsprocedurer
  • To sæt rensningspatroner med to kolonner arbejder sekventielt for at sikre grundig fjernelse af ioner og organiske stoffer i vand
  • Automatisk timesystem recirkulation forhindrer bakterievækst
  • Resistivitet måles af en meget følsom resistivitetssensor
  • Elektriske rum og vandrum er fuldstændig adskilte og dermed sikrere at betjene
  • Brugeren kan indstille vandets dispenseringstid for nem vandopsamling
  • Både RO og ultrarent vand kan dispenseres fra vandsystemet
  • Systemet kan monteres med en 30L eller 60L PE-tank med en væskeniveausensor og et tankudluftningsfilter med CO 2 -opsamler for at beskytte renset vand mod atmosfærisk nedbrydning
  • Et μ0,2 m filter eller ultrafiltreringsfilter (valgfrit) fjerner endelige forureninger
  • Uafhængig ultrarent vanddispenser
  • Fjerndispenseren har en indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm- 1 til at måle kvaliteten af ultrarent vand lige før dispenseringspunktet
  • Volumetrisk dispensering og kalibrering
  • Håndtaget er 360 grader drejeligt og aftageligt fra dets støtte for ubesværet og øjeblikkelig dispensering med maksimal fleksibilitet
Ansøgninger:
Ultrapure og RO-vand kan bruges på mange områder. Nogle typiske applikationer inkluderer:
Ultrapure vand
  • HPLC mobil fase forberedelse
  • Fremstilling af reagensblindopløsninger
  • Som prøvefortynder til GC, HPLC, AA, ICP-MS og andre analytiske teknikker
  • Fremstilling af buffere og dyrkningsmedier til pattedyrcellekultur
  • Fremstilling af molekylærbiologiske reagenser mv.
RO vand
  • Rengøring af glas
  • Vaskemaskine til glasvarer
  • Vandbadevand
  • Autoklavering
Tekniske data
Ledningsevne <20 μS/cm
Endotoksin koncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkt Vandtype Postevand
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
Type Accu500 UV Ultrapure Vandsystem, med dispenser
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Model- Accu500
Partikler> 0,2µM/ml <1/mL med μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron
Renset vand flowhastighed felt 1,5 l/min.
RO flowhastighed 30 l/time
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 45 °C
Længde (metrisk) 30 cm
Højde (metrisk) 48 cm
Dybde (metrisk) 51 cm