Få mere at vide
Fisherbrand™ ACCU500 vandrensningssystem
Artikelnummer. 15489699 Shop alle Fisherbrand produkter
Artikelnummer. 15489699
Producerer ultrarent og omvendt osmosevand direkte fra postevand uden yderligere forbehandlingsfiltre.
  • Kvaliteten af ultrarent vand opfylder eller overgår ASTM , CLSI, CAP og ISO Type I vandstandarder
  • System CE og RoHS certificeret
  • Fjernbetjent dispenser med indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm-1 til måling af ultrarent vandkvalitet lige før dispenseringspunktet
  • To års garanti
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM, CLSI, CAP , ISO Type I
Ledningsevne <20µS/cm
Endotoksin koncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Fødevandskilde Tryk, TDS< 1000 ppm (2000 μS/cm)
Flowhastighed 1,5 l/min. (ultraprent vand type I)
Produkt Vandtype Type 1 og 3
Fjernbetjent dispenser Ekstraudstyr
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
Partikler> 0,2µM/ml <1/ml (med et μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
RO flowhastighed 10, 15, 20, 30 L/hr.
Dimensioner (L x B x H) 30 x 51 x 48 cm