Beskrivelse
- Kvaliteten af ultrarent vand opfylder eller overgår ASTM , CLSI, CAP og ISO Type I vandstandarder
- System CE og RoHS certificeret
- Fjernbetjent dispenser med indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm-1 til måling af ultrarent vandkvalitet lige før dispenseringspunktet
- UV-lys fotokemisk oxidation forhindrer bakteriel kontaminering og oxiderer organiske stoffer til at producere rent vand med lave TOC-niveauer
- To års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM, CLSI, CAP , ISO Type I |
| Ledningsevne | <20µS/cm |
| Fødevandskilde | Tryk, TDS< 1000 ppm (2000 μS/cm) |
| Flowhastighed | 1,5 l/min. (ultraprent vand type I) |
| Produkt Vandtype | Type 1 og 3 |
| Fjernbetjent dispenser | Ekstraudstyr |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Total organisk kulstof | <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampe med dobbelt bølgelængde) |
| Partikler> 0,2µM/ml | <1/mL med μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron |
| RO flowhastighed | 10, 15, 20, 30 L/hr. |
| Vis mere |