Få mere at vide
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vandsystem
Artikelnummer. 15499689 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Produkttype:
ACCU20 UV Ultrapure Vandsystem
ACCU20 Ultrapure Vandsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15499689 ACCU20 UV Ultrapure Vandsystem Hver
15489689 ACCU20 Ultrapure Vandsystem Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499689
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vandsystem bruges til at producere Type I ultrarent vand og RO-vand direkte fra postevand efter behov.
  • Kompakt system giver nem måde at producere ultrarent vand eller RO-vand på efterspørgsel fra postevand direkte uden yderligere forbehandlingsfiltre
  • Udstyret med beskyttelses-AccuDuo P-pakkepatron og AccuDuo U Pack-ultrarensningspatron med to kolonner for at sikre optimal kvalitet af slutproduktets vand
  • Der kræves ingen ekstern lagertank, hvilket eliminerer risikoen for vandnedbrydning fra kontaminanter fra beholder eller slanger
  • Fuldautomatisk kontrolleret og vedligeholdt system indeholder automatiske rengøringscyklusser og selvvedligeholdelsesfunktioner for RO-membran, hvilket øger levetiden og effektiviteten af RO-membraner samt patroner
  • Automatisk timesystem recirkulation i sløjfe forhindrer bakterievækst og opretholder vandets renhed til enhver tid
  • Systemstatus og nøglekvalitetsparametre vises tydeligt på en stor LCD-skærm for nem overvågning af systemets ydeevne
Applikationer:
  • HPLC mobil fase forberedelse
  • Fremstilling af reagensblindopløsninger
  • Som prøvefortynder til GC, HPLC, AA, ICP-MS og andre analytiske teknikker
  • Fremstilling af buffere og dyrkningsmedier til pattedyrcellekultur
  • Fremstilling af molekylærbiologiske reagenser mv.
Certificeringer
Opfylder eller overgår ASTM , CLSI, CAP , og ISO Type I vandstandarder
Tekniske data
Ledningsevne RO-vand ved 25 °C: Typisk< 20 μS/cm
Bakterieindhold <0,1 CFU/mL (med et μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Flowhastighed RO-vand (ved 25 °C):> 0,5 l/min.; Ultrapure vand (type I) (ved 25 °C):> 0,5 l/min.
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampe med dobbelt bølgelængde)
Fødevandstryk 15 til 90 psi (1 til 6 bar)
Model- Accu20
Partikelstørrelse <1/ml (med et μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 45 °C
Længde (engelsk) 76,2 tommer.
Længde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 18,8 tommer.
Højde (metrisk) 48 cm
Dybde (engelsk) 20 tommer
Dybde (metrisk) 51 cm
Produkttype ACCU20 UV Ultrapure Vandsystem