Få mere at vide
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vandsystem
Artikelnummer. 15489689 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
ACCU20 UV Ultrapure Vandsystem
ACCU20 Ultrapure Vandsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15489689
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vandsystem bruges til at producere Type I ultrarent vand og RO-vand direkte fra postevand efter behov.
  • Kompakt system giver nem måde at producere ultrarent vand eller RO-vand på efterspørgsel fra postevand direkte uden yderligere forbehandlingsfiltre
  • Udstyret med beskyttelses-AccuDuo P-pakkepatron og AccuDuo U Pack-ultrarensningspatron med to kolonner for at sikre optimal kvalitet af slutproduktets vand
  • Der kræves ingen ekstern lagertank, hvilket eliminerer risikoen for vandnedbrydning fra kontaminanter fra beholder eller slanger
  • Fuldautomatisk kontrolleret og vedligeholdt system indeholder automatiske rengøringscyklusser og selvvedligeholdelsesfunktioner for RO-membran, hvilket øger levetiden og effektiviteten af RO-membraner samt patroner
  • Automatisk timesystem recirkulation i sløjfe forhindrer bakterievækst og opretholder vandets renhed til enhver tid
  • Systemstatus og nøglekvalitetsparametre vises tydeligt på en stor LCD-skærm for nem overvågning af systemets ydeevne
Applikationer:
  • HPLC mobil fase forberedelse
  • Fremstilling af reagensblindopløsninger
  • Som prøvefortynder til GC, HPLC, AA, ICP-MS og andre analytiske teknikker
  • Fremstilling af buffere og dyrkningsmedier til pattedyrcellekultur
  • Fremstilling af molekylærbiologiske reagenser mv.
Certificeringer
Opfylder eller overgår ASTM , CLSI, CAP , og ISO Type I vandstandarder
Tekniske data
Ledningsevne RO-vand ved 25 °C: Typisk< 20 μS/cm
Bakterieindhold <1 CFU/l
Flowhastighed RO-vand (ved 25 °C):> 0,5 l/min.; Ultrapure vand (type I) (ved 25 °C):> 0,5 l/min.
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampe med dobbelt bølgelængde)
Type ACCU20 Ultrapure Vandsystem
Fødevandstryk 15 til 90 psi (1 til 6 bar)
Model- Accu20
Partikelstørrelse <1/ml (med et μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 45 °C
Længde (engelsk) 76,2 tommer.
Længde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 18,8 tommer.
Højde (metrisk) 48 cm
Dybde (engelsk) 20 tommer
Dybde (metrisk) 51 cm