Få mere at vide
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Vandsystem
Artikelnummer. 15499749 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Produkttype:
ACCU100 UV Ultrapure Vandsystem
ACCU100 UV Ultrapure Vandsystem, med dispenser
ACCU100 Ultrapure Vandsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15499749 ACCU100 UV Ultrapure Vandsystem Hver
15489749 ACCU100 Ultrapure Vandsystem Hver
15409759 ACCU100 UV Ultrapure Vandsystem, med dispenser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499749
Ultrapure vand til kritiske laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Vandsystem, der bruges til at producere Type I ultrarent vand fra RO, destilleret eller deioniseret vand.
Uafhængig Ultrapure vand dispenser
  • Fjernbetjent dispenser har indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm-1 til at måle kvaliteten af ultrarent vand lige før dispenseringspunktet
  • Volumetrisk dispensering og kalibrering
  • Håndtaget er 360° roterbar og aftagelig fra sin støtte for ubesværet og øjeblikkelig dispensering med maksimal fleksibilitet
Multifunktionelt kontrolpanel
  • Volumetrisk dispensering og kalibrering
  • Alarmer og vedligeholdelsesoplysninger på stor LCD-farveskærm
  • Realtidsovervågning af systemstatus: Produktets vandkvalitet/resistivitet og patron/UV-lampe resterende levetid
AccuQuatro U-pakke
  • Patenteret ultrarensningspatron med stor kapacitet
  • Minimal dødvandsvolumen
  • Produktion af ion-frit og organisk-frit ultrarent vand
  • Valg af ultrarensningspatroner til fødevandstyper
Tekniske data
Bakterieindhold <0,1 CFU/ml
Fødevandskilde Destilleret, DI, RO, EDI
Flowhastighed 1,0 til 1,5 l/min. ved 25 °C
Resistivitet 18,2 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning <5 ppb
Fødevandstryk 0 til 15 psi (0 til 1 bar)
Model- Accu100
Partikelstørrelse <1/mL
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 45 °C
Længde (engelsk) 8,26 tommer.
Længde (metrisk) 21 cm
Højde (engelsk) 17,3 tommer.
Højde (metrisk) 44 cm
Dybde (engelsk) 13,7 tommer
Dybde (metrisk) 35 cm
Vægt (engelsk) 15.4 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg
Produkttype ACCU100 UV Ultrapure Vandsystem