Beskrivelse
Uafhængig Ultrapure vand dispenser
- Fjernbetjent dispenser har indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm-1 til at måle kvaliteten af ultrarent vand lige før dispenseringspunktet
- Volumetrisk dispensering og kalibrering
- Håndtaget er 360° roterbar og aftagelig fra sin støtte for ubesværet og øjeblikkelig dispensering med maksimal fleksibilitet
Multifunktionelt kontrolpanel
- Volumetrisk dispensering og kalibrering
- Alarmer og vedligeholdelsesoplysninger på stor LCD-farveskærm
- Realtidsovervågning af systemstatus: Produktets vandkvalitet/resistivitet og patron/UV-lampe resterende levetid
AccuQuatro U-pakke
- Patenteret ultrarensningspatron med stor kapacitet
- Minimal dødvandsvolumen
- Produktion af ion-frit og organisk-frit ultrarent vand
- Valg af ultrarensningspatroner til fødevandstyper
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TOC:< 10 ppb |
| Bakterieindhold | <0,1 CFU/ml |
| Fødevandskilde | Destilleret, DI, RO, EDI |
| Flowhastighed | 1,0 til 1,5 l/min. ved 25 °C |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm ved 25 °C |
| Fødevandstryk | 0 til 15 psi (0 til 1 bar) |
| Model- | Accu100 |
| Partikelstørrelse | <1/mL |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 45 °C |
| Længde (engelsk) | 8,26 tommer. |
| Vis mere |