Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Pipettekontrollere accu-jet™ S inklusive oplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17364560 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Ametyst
Antracit
Benzin
Bær
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17364560 Ametyst
17334560 Antracit
17344560 Bær
17354560 Benzin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17364560 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 26353
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
De accu-jet™ S med universal AC adapter giver dit hold alsidighed og udholdenhed.
S-pipettekontrolleren accu-jet™ gør laboratoriearbejdet enkelt, nemt og effektivt, uanset om du arbejder med cellekulturer, i kvalitetskontrol eller i et farmaceutisk laboratorium.
Med enhåndskontrol af pipetteringshastigheden kan du opnå hurtig, kraftfuld aspiration, præcis meniskindstilling eller præcis dosering af små mængder. Motorhastigheden kan nemt styres undervejs, så du kan vælge mellem tyngdekraftslevering eller drevet blow-out-levering.
accu-jet™ S tilbyder op til 8 timers kontinuerlig pipettering uden opladning og kan bruges under opladning. Den integrerede hvileposition gør det muligt at placere instrumentet på bordpladen med en indsat pipet, så det er klar til brug.
Designet til langvarig pålidelighed gør S accu-jet™ rutineopgaver som udskiftning af membranfilter, udskiftning af adaptere og batteriudskiftning enkle og nemme. Ventilsystemet forhindrer dampe i at blive tilbage inde i instrumentet og undgår korrosion. Membranfilteret og kontraventilen forhindrer væske i at trænge ind i instrumentet. Derudover er emballagen bæredygtig, med over 90% genanvendt materiale og produktion drevet af vedvarende kilder.
De vigtigste funktioner:
  • Egnet til glas- og plastikpipetter fra 0,1 til 200 ml
  • Ergonomisk håndtag og perfekt balanceret design
  • Fylder en 25 ml pipette ved maksimal motorhastighed på kun 3 sekunder
  • Batteri med intelligent opladningsteknologi og tofarvet opladningsindikator
  • Fås i fire attraktive farver
  • Delvist autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), ifølge DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype 2 NiMH/AAA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Ametyst
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipet
Greb Type Blød trykknap
Materiale Polycarbonat, PBT
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette controller
Volumen (metrisk) 3214.80 mL
Filtertype 0,2μ m PTFE
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Universaladapter AC , vægstøtte, to sterile 0,2 μm membranfiltre
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C til 40 °C
garanti 12 måneder
Længde (metrisk) 23.9 cm
Bredde (metrisk) 23 cm
Højde (metrisk) 6.2 cm
Vægt (metrisk) 639 g