Beskrivelse
S-pipettekontrolleren accu-jet™ gør laboratoriearbejdet enkelt, nemt og effektivt, uanset om du arbejder med cellekulturer, i kvalitetskontrol eller i et farmaceutisk laboratorium.
Med enhåndskontrol af pipetteringshastigheden kan du opnå hurtig, kraftfuld aspiration, præcis meniskindstilling eller præcis dosering af små mængder. Motorhastigheden kan nemt styres undervejs, så du kan vælge mellem tyngdekraftslevering eller drevet blow-out-levering.
accu-jet™ S tilbyder op til 8 timers kontinuerlig pipettering uden opladning og kan bruges under opladning. Den integrerede hvileposition gør det muligt at placere instrumentet på bordpladen med en indsat pipet, så det er klar til brug.
Designet til langvarig pålidelighed gør S accu-jet™ rutineopgaver som udskiftning af membranfilter, udskiftning af adaptere og batteriudskiftning enkle og nemme. Ventilsystemet forhindrer dampe i at blive tilbage inde i instrumentet og undgår korrosion. Membranfilteret og kontraventilen forhindrer væske i at trænge ind i instrumentet. Derudover er emballagen bæredygtig, med over 90% genanvendt materiale og produktion drevet af vedvarende kilder.
De vigtigste funktioner:
- Egnet til glas- og plastikpipetter fra 0,1 til 200 ml
- Ergonomisk håndtag og perfekt balanceret design
- Fylder en 25 ml pipette ved maksimal motorhastighed på kun 3 sekunder
- Batteri med intelligent opladningsteknologi og tofarvet opladningsindikator
- Fås i fire attraktive farver
- Delvist autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), ifølge DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | 2 NiMH/AAA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Bær |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipet |
| Greb Type | Blød trykknap |
| Materiale | Polycarbonat, PBT |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Pipette controller |
| Vis mere |