Beskrivelse
De accu-jet™ S-pipettecontroller giver dit hold alsidighed og udholdenhed. Det gør laboratoriearbejdet enkelt, nemt og effektivt, uanset om du arbejder med cellekulturer, i kvalitetskontrol eller i et farmalaboratorium.
Præcis pipettering af store og små volumener er let på grund af enhåndskontrol af pipetteringshastigheden til hurtig, kraftfuld aspiration, nøjagtig meniskindstilling eller præcis dispensering af små volumener. Takket være den præcise styring opnår du altid den nødvendige volumen spot-on, når du arbejder med graduerede pipetter eller bulbpipetter. Hvis du har brug for ekstra kraft eller præcision, styres motorhastigheden i gang med én hånd, vælg mellem tyngdekraftslevering (for pipetter kalibreret 'til at levere') eller powered blow-out levering (for pipetter kalibreret 'til at indeholde').
Praktiske funktioner understøtter effektivt arbejde med minimale afbrydelser. Du kan typisk arbejde i 8 timers kontinuerlig pipettering uden genopladning* [* kontinuerlig aspiration og levering med en 10 ml pipette] og accu-jet™ S kan bruges under opladning. Selv i korte pauser accu-jet™ S sparer tid. Med den integrerede hvileposition kan du placere instrumentet på bordpladen på ryggen med en indsat pipette. Instrumentet forbliver klar til brug og tilgængeligt, så du kan fortsætte dit arbejde, når det passer dig.
Effektiv brug af ressourcer er, hvad der er accu-jet™ S handler om. Den er designet til at gøre rutinemæssige serviceopgaver såsom udskiftning af membranfilter, adapterskift eller batteriudskiftning enkle og nemme for dig. Dette og det robuste design gør det til det perfekte valg til lang pålidelig service. Ventilsystemet sikrer, at der ikke forbliver dampe inde i instrumentet, hvilket forhindrer korrosion. Membranfilteret og kontraventilen forhindrer væske i at komme ind i instrumentet ved et uheld. Pakning og produktion bruger bæredygtige løsninger. Emballagen indeholder mere end 90 % genbrugsmateriale, og fremstillingen er drevet af vedvarende kilder.
Find ud af mere om alsidigheden og udholdenheden af accu-jet™ S og hvordan det gør dit arbejde i laboratoriet enkelt, nemt og effektivt.
Tekniske detaljer:
- Til glas- og plastpipetter fra 0,1 til 200 ml
- Ergonomisk håndtag og perfekt afbalanceret design
- Fylder en 25 ml pipette ved maksimal motorhastighed på kun 3 sekunder
- Batteri med intelligent opladningsteknologi og tofarvet ladeindikator
- Fire attraktive farver
- Delvis autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | 2 NiMH/AAA |
| Oversigt | Benzin |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Benzin |
| Materiale | Polycarbonat, PBT |
| Volumen (metrisk) | 3214.80 mL |
| Temperatur (metrisk) Drift | 10 °C til 40 °C |
| garanti | 12 måneder |
| Længde (metrisk) | 23.9 cm |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Vis mere |