Få mere at vide
BRAND™ Accu-jet™ Pro Snap Tapes
Artikelnummer. 10563872 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10563872 12 x 65 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10563872 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 26542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00 DKK
    62.55 DKK / Pakke med 2
    Spare 2.45 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
2 sæt til accu-jet™ pro pipette controller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Snap-bånd
Dimensioner (L x B) 12 x 65 mm
Inkluderer 2 sæt
Til brug med (udstyr) Accu-jet Pro Pipet Controller