Beskrivelse
For accu-jet™ S:
- Del nr. 26539: Plastvægstøtte
- Del nr. 26606: Universaladapter AC , 100-240V / 50-60Hz
- Del nr. 26547: Snape-bånd
For fordelen accu-jet™ :
- Del nr. 26540: Plastvægstøtte
For accu-jet™ S og accu-jet™ S:
- Del nr: 26630: NiMH-batteri
- Del nr. 26508: Silikoneadapter, med returventil, 54 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | NiMH |
| Til brug med | accu-jet S |
| Type | NiMH batteri |
| Til brug med (udstyr) | accu-jet S og pro Pipet Controller |