Få mere at vide
BRAND™ Membrane Filters
Artikelnummer. 10439842 Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
3 μm
Mængde:
10/Pk.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10439842
Brand: BRAND™ 26535
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE membrane filters, conveniently packaged in easy-to-use blister packs.
BrandTech™ accu-jet™ Tilbehør til S-pipetcontroller, der kan bestilles, inkluderer:
  • Steril 0,2μ m udskiftning af membranfiltre
  • Ikke-steril 0,2μ m udskiftning af membranfiltre
  • Silikoneadapter med PTFE kontraventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med accu-jet S
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke-steril
Type Ikke-sterilt pipettefilter
Filtertype PTFE
Til brug med (applikation) Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances
Til brug med (udstyr) accu-jet™ S Pipet Controller
Mængde 10/Pk.