Få mere at vide
BRAND™ accu-jet™ S Pipet Controller tilbehør
Artikelnummer. 10228610 Shop alle Brand produkter
Type:
NiMH batteri
Silikone adapter
Vægstøtte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10228610
Brand: BRAND™ 26540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til brug med accu-jet™ S Pipet Controller.
BrandTech™ accu-jet™ Tilbehør til S-pipetcontroller, der kan bestilles, inkluderer:
  • Steril 0,2μ m udskiftning af membranfiltre
  • Ikke-steril 0,2μ m udskiftning af membranfiltre
  • Silikoneadapter med PTFE kontraventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med accu-jet S
Type Vægstøtte
Til brug med (udstyr) accu-jet™ S Pipet Controller