Få mere at vide
BRAND™ Membrane Filters
Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
3 μm
Mængde:
10/Pk.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
BrandTech™ accu-jet™ Tilbehør til S-pipetcontroller, der kan bestilles, inkluderer:
- Steril 0,2μ m udskiftning af membranfiltre
- Ikke-steril 0,2μ m udskiftning af membranfiltre
- Silikoneadapter med PTFE kontraventil
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | accu-jet S |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Sterilt pipettefilter |
| Filtertype | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances |
| Til brug med (udstyr) | accu-jet™ S Pipet Controller |
| Mængde | Hver |