Få mere at vide
Micronova™ Harmonika Over-Under™ Håndtag
Artikelnummer. 15992221 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyethylen
Artikelnummer. Materiale
15992221 Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyethylen
1 options
Artikelnummer. 15992221 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDAH08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1282.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.68 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Designet til at håndtere de unikke pladsbegrænsninger i isolatorer og indeslutningshætter
  • Hver sektion har et polypropylenhængsel og hurtig frakobling for at muliggøre fastgørelse af yderligere sektioner og i sidste ende moppeadapteren
  • Det unikke design gør det muligt for operatøren at passe det sammenklappede håndtag ind i gennemløbet, og når man først er inde i isolatoren, får man den udvidede rækkevidde, der er nødvendig for at dække alle overflader
  • Uden for isolatoren, når den er tilsluttet et standardhåndtag, giver harmonikahåndtaget operatøren mulighed for at vinkle moppehovedet for effektivt og komfortabelt at rengøre‘ over og under’ forhindringer i et renrum eller kontrolleret miljø
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Sterilitet Steril
Bredde (engelsk) 8 tommer
Oversigt Rustfrit stålhåndtag med låsende drejefunktion, der holder forskellige adaptere og fungerer som en forlængelse for at nå over og under udstyr
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyethylen