Beskrivelse
Opnå endnu større kraft til adskillelse, hastighed og gennemløb ved at bruge Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC søjler. Disse omvendt fase søjler blev udviklet i forbindelse med Vanquish UHPLC systemet for at drage fordel af systemets udvidede trykevner og robusthed. Resultatet er et nyt niveau af separation, hastighed og gennemløb, der løser analytiske udfordringer i væskekromatografi (LC) og LC-MS analyser.
Det udvidede udvalg af Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ og Acclaim VANQUISH UHPLC-søjler tilbyder en bredere vifte af selektivitets- og formatmuligheder for at tilfredsstille forskellige UHPLC-applikationskrav. De leverer:
- Bedre adskillelser: høj effektivitet muliggør adskillelse af meget kompleks blanding
- Flere resultater: Høj effektivitet ved høje flowhastigheder
- Nemmere interaktioner: Sømløs workflow-løsning til enkle og nemme adskillelser
- Bredere muligheder: Bredt udvalg af kolonneselektiviteter og formater
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 21756 psi (1500 bar) |
| Partikelstørrelse | 2.2μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |