Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity Q1 LC kolonner
Artikelnummer. p-6083998 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
3µm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
Artikelnummer. 15591551
Brand: Thermo Scientific™ 079715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at adskille herbiciderne diquat og paraquat.
Adskil herbiciderne diquat og paraquat samtidigt med Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1 LC-søjler. Disse tri-mode (WCX, WAX, RP) kolonner tilbyder uovertruffen høj opløsning og high-throughput sporanalyse gennem LC-MS/MS og LC-UV metoder. Den stationære fase, baseret på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, giver flere retentionsmekanismer, herunder omvendt fase, anionbytning og kationbytning, for maksimal fleksibilitet i metodeudvikling. Optimer let selektiviteten for at accelerere kromatografiske separationer og øge produktiviteten.
Overlegen ydeevne til Diquat- og Paraquat-analyse
  • Karakteristisk rumlig adskillelse af anionbytter- og kationbytterregioner for uovertruffen kromatografisk ydeevne
  • Justerbar selektivitet ved hjælp af mobilfasebufferkoncentration, pH og opløsningsmiddelindhold
  • Hurtig adskillelse af hydrofile ioniske og ioniserbare analytter uden ionparrende reagens
  • Ideel selektivitet til samtidig adskillelse af basiske, neutrale og sure analytter
  • Kompatibilitet med massespektrometridetektion, som markant forbedrer følsomheden og giver konformation på samme tid
  • Fås i μ3,0 m partikelstørrelse og 2,1 og 3,0 mm diameter, i 50 mm længde
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Acclaim Specialty Columns er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Partikelstørrelse 3µm
Mængde Hver
Temperatur 40 °C
Produktlinje Anerkendelse
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.