Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity Q1 LC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil herbiciderne diquat og paraquat samtidigt med Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1 LC-søjler. Disse tri-mode (WCX, WAX, RP) kolonner tilbyder uovertruffen høj opløsning og high-throughput sporanalyse gennem LC-MS/MS og LC-UV metoder. Den stationære fase, baseret på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, giver flere retentionsmekanismer, herunder omvendt fase, anionbytning og kationbytning, for maksimal fleksibilitet i metodeudvikling. Optimer let selektiviteten for at accelerere kromatografiske separationer og øge produktiviteten.
- Karakteristisk rumlig adskillelse af anionbytter- og kationbytterregioner for uovertruffen kromatografisk ydeevne
- Justerbar selektivitet ved hjælp af mobilfasebufferkoncentration, pH og opløsningsmiddelindhold
- Hurtig adskillelse af hydrofile ioniske og ioniserbare analytter uden ionparrende reagens
- Ideel selektivitet til samtidig adskillelse af basiske, neutrale og sure analytter
- Kompatibilitet med massespektrometridetektion, som markant forbedrer følsomheden og giver konformation på samme tid
- Fås i μ3,0 m partikelstørrelse og 2,1 og 3,0 mm diameter, i 50 mm længde
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Acclaim Specialty Columns er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
- Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
- Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
- Fremragende topformer
- Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstørrelse | 3µm |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 40 °C |
| Produktlinje | Anerkendelse |
| Grønne funktioner | Ansvarligt pakket |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.