Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15142909 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15142909 50 mm 3 mm Hver
15122909 100 mm 3 mm Hver
15112909 100 mm 2.1 mm Hver
15132909 50 mm 2.1 mm Hver
15152909 10 mm 3 mm Pakke med 2
15162909 10 mm 2.1 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15142909 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 085433
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Brug disse blandede kolonner til adskillelse af multivalente kationer eller anioner og lægemidler.
Separate farmaceutiske modioner, herunder monovalente og divalente kationer eller anioner, med Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 LC kolonner. Den innovative, mixed-mode kolonneteknologi giver hydrofil interaktion, HILIC, anionbytter og kationbytterfunktioner til fleksibel metodeudvikling. Brug Acclaim Trinity P2 LC-søjlen til at komplementere Acclaim Trinity P1 LC-søjlen, som samtidig adskiller farmaceutiske lægemiddelstoffer og deres modioner, for at give en totalløsning til farmaceutisk modionanalyse ved HPLC.
Acclaim Trinity P2 stationære fase, baseret på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, består af højrent porøse, sfæriske silica partikler, belagt med ladede nanopolymer partikler. Den unikke overfladekemi omfatter et indre poreområde af silicaperlen modificeret med et kovalent bundet organisk lag, der giver kationbytningsretention. Den ydre poreoverflade er modificeret med anionbytter nanopolymerperler. Denne kemi sikrer rumlig adskillelse af anionbytter- og kationbytterregionerne.
Høj selektivitet til Counterion-analyse
  • Lav søjleblødning; kompatibel med massespektrometri (MS) og ladet aerosoldetektion (CAD)
  • Hydrolytisk stabil
  • Høj effektivitet
  • Fås i μ3,0 m partikelstørrelse og 2,1 og 3,0 mm diametre, i 50 og 100 mm længder
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Acclaim Specialty Columns er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat AnalyticalColumn
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 0,30 til 0,90 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 6000 psi (415 bar)
Mobilfasekompatibilitet 0 til 100 % vandig mobil fase
Partikelform Kugleformet silica
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2,5 til 7
Porestørrelse 300Å
Mængde Hver
Opløsningsmidler Kompatibel med de fleste almindelige HPLC organiske opløsningsmidler undtagen alkoholer
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 45 °C
Stationær fase Kugleformet, nanopolymer hybrid silica
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, nanopolymer hybrid silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Proprietær
Fase HILIC og Ion Exchange
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.