Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 HPLC-søjler
Artikelnummer. 15112909 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15112909
Brand: Thermo Scientific™ 085432
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse blandede kolonner til adskillelse af multivalente kationer eller anioner og lægemidler.
Separate farmaceutiske modioner, herunder monovalente og divalente kationer eller anioner, med Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 LC kolonner. Den innovative, mixed-mode kolonneteknologi giver hydrofil interaktion, HILIC, anionbytter og kationbytterfunktioner til fleksibel metodeudvikling. Brug Acclaim Trinity P2 LC-søjlen til at komplementere Acclaim Trinity P1 LC-søjlen, som samtidig adskiller farmaceutiske lægemiddelstoffer og deres modioner, for at give en totalløsning til farmaceutisk modionanalyse ved HPLC.
Acclaim Trinity P2 stationære fase, baseret på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, består af højrent porøse, sfæriske silica partikler, belagt med ladede nanopolymer partikler. Den unikke overfladekemi omfatter et indre poreområde af silicaperlen modificeret med et kovalent bundet organisk lag, der giver kationbytningsretention. Den ydre poreoverflade er modificeret med anionbytter nanopolymerperler. Denne kemi sikrer rumlig adskillelse af anionbytter- og kationbytterregionerne.
Høj selektivitet til Counterion-analyse
  • Lav søjleblødning; kompatibel med massespektrometri (MS) og ladet aerosoldetektion (CAD)
  • Hydrolytisk stabil
  • Høj effektivitet
  • Fås i μ3,0 m partikelstørrelse og 2,1 og 3,0 mm diametre, i 50 og 100 mm længder
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Acclaim Specialty Columns er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0,15 til 0,45 ml/min
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 6000 psi (415 bar)
Mobilfasekompatibilitet 0 til 100 % vandig mobil fase
Partikelform Kugleformet silica
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2,5 til 7
Porestørrelse 300Å
Mængde Hver
Opløsningsmidler Kompatibel med de fleste almindelige HPLC organiske opløsningsmidler undtagen alkoholer
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 45 °C
Stationær fase Kugleformet, nanopolymer hybrid silica
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, nanopolymer hybrid silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Proprietær
Fase HILIC og Ion Exchange
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.