Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil samtidig farmaceutiske lægemiddelstoffer og deres modioner med høj effektivitet Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 LC kolonner. En unik trimodal overfladekemi giver samtidige omvendt fase, kationbytter og anionbytter funktionaliteter for maksimal fleksibilitet i metodeudvikling. Optimer let selektiviteten ved at justere mobilfasebufferkoncentration, pH og opløsningsmiddelindhold enten i —fællesskab eller uafhængigt for at —accelerere kromatografiske separationer og øge produktiviteten.
Acclaim Trinity P1 stationære fase, baseret på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, består af højrent porøse, sfæriske 3 m μsilica partikler, belagt med ladede nanopolymer perler. Den unikke overfladekemi omfatter et indre poreområde modificeret med et organisk lag, der giver både omvendt fase og anionbytteregenskaber. Den ydre poreoverflade er omvendt modificeret med kationbytterfunktionalitet for uovertruffen kromatografisk ydeevne.
Overlegen ydeevne til farmaceutiske applikationer
- Ideel selektivitet til samtidig adskillelse af aktive farmaceutiske ingredienser (API ) og modioner (basiske, neutrale og sure analytter)
- Effektiv tilbageholdelse af hydrofile ioniske og ioniserbare analytter uden ionparrende reagenser
- Karakteristisk rumlig adskillelse af anionbytter- og kationbytterregionerne
- Fleksibel metodeudvikling med hver tilbageholdelsesmekanisme styret uafhængigt
- Lav søjleblødning; kompatibel med massespektrometri (MS), ladet aerosoldetektion (CAD) og evaporative lysspredningsdetektorer (ELSD)
- Fås i 2,1 og 3,0 mm diametre og 50, 100 og 150 mm længder
Suppler Acclaim Trinity P1-søjlen med Acclaim Trinity P2-søjlen for at give en totalløsning til farmaceutisk modion-analyse ved HPLC. Brug Acclaim Trinity P2-søjlen til at adskille modioner, herunder monovalente og divalente kationer eller anioner.
Om familien af Acclaim Specialitet HPLC kolonner Acclaim
specialsøjler er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med brugervenlighed.
- Brug testet for at garantere ensartede adskillelser
- Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
- Fremragende topformer
- Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | ELSD, UV-detektor |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2,5 til 7 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.