Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus HPLC-søjler
Artikelnummer. 12739825 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12739825
Brand: Thermo Scientific™ 078950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til samtidig adskillelse af anioniske, nonioniske, kationiske og amfotere overfladeaktive stoffer med CAD- og LC-MS-detektion.
Til analyse af overfladeaktive stoffer ved anvendelse af højfølsomhedsdetektion er den foretrukne søjle Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus LC kolonner. Denne nye generation af højeffektive silicabaserede søjler har usædvanligt lavt udløb til brug med ladede aerosoldetektorer (CAD) og massespektrometre (MS). Søjlerne giver selektivitet svarende til Acclaim Surfactant-kolonnerne til følsom adskillelse af en lang række overfladeaktive stoffer. Den avancerede overfladekemi giver både reverserede fase- og anionbytterretentionsmekanismer og forbedrer opløsningen af overfladeaktive stoffer markant.
Produktfunktioner:
Forbedret ydeevne, alsidighed og gennemløb til analyse af overfladeaktive stoffer
  • Ideel selektivitet til samtidig adskillelse af anioniske, nonioniske, kationiske og amfotere overfladeaktive stoffer
  • Modstandsdygtig over for affugtning under stærkt vandige mobilfaseforhold
  • Fremragende opløsning mellem stærkt hydrofile forbindelser, såsom isomerer af xylensulfonat
  • Kompatibel med evaporative lysspredningsdetektorer (ELSD), undertrykte ledningsevnedetektorer (SCD) og UV-Vis detektorer (UV)
  • Robuste adskillelser under forskellige forhold
  • Ikke-metallisk Thermo Scientific™ PEEK™ hardware er tilgængelig for den bedste kompatibilitet med Thermo Scientific™ Dionex™ ionkromatografisystemer
  • Fås i 3,0 og μ5,0 m partikelstørrelser og 2,1, 3,0, 4,0 (PEEK krop), og 4,6 mm diametre, med 100, 150 og 250 mm længder
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Acclaim Specialty Columns er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,60 til 1,80 ml/min
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 6000 psi (415 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 50 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Specialitet/anvendelsesspecifik
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.