Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfaktant HPLC-kolonner
Artikelnummer. p-4523317 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11311823
Brand: Thermo Scientific™ 063201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til enestående adskillelse af anioniske, ikke-ioniske og kationiske overfladeaktive stoffer med ELSD- og RI-detektorer.
Opnå enestående adskillelse af alle klasser af overfladeaktive stoffer med Thermo Scientific™ Acclaim™ Overfladeaktive LC-kolonner. Disse højeffektive, silicabaserede søjler giver fremragende opløsning og gennemløb til HPLC-separationer ved hjælp af UV-Vis, fordampningslysspredning (ELSD) eller brydningsindeks (RI) detektion. Den nye overfladekemi skaber en unik polaritet, der giver væsentligt forbedret opløsning for individuelle oligomerer af ethoxylerede overfladeaktive stoffer sammenlignet med konventionelle C18-søjler.
Når du vil bruge en ladet aerosoldetektor (CAD) eller et massespektrometer (MS) til din analyse af overfladeaktive stoffer, skal du vælge kolonnen Acclaim Surfactant Plus LC. Denne højopløselige, højeffektive højkapacitetssøjle har lignende selektivitet som Acclaim Surfactant-søjlen, men har usædvanlig lav blødning for optimal ydeevne med detektorer med højere følsomhed.
Uovertruffen ydeevne til adskillelse af en bred vifte af overfladeaktive stoffer
  • Ideel selektivitet til adskillelse af anioniske, nonioniske, kationiske og amfotere overfladeaktive stoffer
  • Modstandsdygtig over for affugtning under stærkt vandige mobilfaseforhold
  • Bevarer stærkt hydrofile forbindelser, såsom hydrotroper
  • Fremragende topformer, især for kationiske overfladeaktive stoffer
  • Robuste adskillelser under forskellige forhold
  • Fås i 3,0 og 5,0 μm partikelstørrelser og 2,1, 3,0 og 4,6 mm i diameter, med 150 og 250 mm længder
Om familien af Acclaim Specialty HPLC Columns Acclaim
Specialty Columns er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,8 til 2,0 ml/min
Til brug med ELSD, SCD, UV-Vis Detektor
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5500 psi (380 bar)
Metal Urenhed <10,0 ppm total metal,< 3,0 ppm individuelt metal
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
Partikelstørrelsesfordeling <1.3
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 120 Å
Porevolumen 0,9 til 1 ml/g
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Specialitet/anvendelsesspecifik
Endcapped Ja
Fase Ionisk adskillelse
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.