Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-søjler
Artikelnummer. 15148754 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
33 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
7.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15148754
Brand: Thermo Scientific™ 082740
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adskil vandopløselige polymerer og oligomerer med Acclaim-familien af harpiksbaserede, højtydende, størrelsesudelukkende kromatografisøjler.
Adskil vandopløselige polymerer og oligomerer med Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-søjler. Disse harpiksbaserede, højtydende, størrelsesudelukkende kromatografisøjler dækker molekylvægtsområdet: 5 m, 300μÅ. Kombinationen af en proprietær mono-dispergeret multi-pore hydrofil harpiks og lille partikelstørrelse giver høj opløsning og god linearitet af kalibreringskurven uden bøjningspunkter til nøjagtig, pålidelig analyse af en række vandopløselige polymerer.
Acclaim SEC-300-søjlen er kalibreret fra 100 til 50.000 Dalton og tilbyder god opløsning til polymerer eller oligomerer med lavere molekylvægt.
Højtydende analyse af vandopløselige polymerer
  • Højopløsningsanalyse ved reduceret opløsningsmiddelforbrug i tilgængelig 4,6 x 300 mm dimension
  • Stabil overfladebinding fører til lav søjleblødning og forbedrer kompatibiliteten med UV, RI, MS, ELSD og Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Opladede aerosoldetektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 33 mm
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse 300Å
Mængde Hver
Overfladeareal 1000 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type N/A
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Harpiks
Kolonnetype Størrelse ekskludering
Endcapped Ja
Fase Størrelse ekskludering
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.