Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Størrelsesudelukkelseskromatografi HPLC-kolonner
Artikelnummer. 15198744 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Længde (metrisk):
33 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
7.8 mm
Packungsgröße:
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15198744
Marke: Thermo Scientific™ 079724
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Adskil vandopløselige polymerer og oligomerer med Acclaim-familien af harpiksbaserede, højtydende, størrelsesudelukkende kromatografisøjler.
Adskil vandopløselige polymerer og oligomerer med Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Størrelsesudelukkelse HPLC-kolonner. Disse harpiksbaserede, højtydende, størrelsesudelukkende kromatografisøjler dækker molekylvægtsområdet: 7 m, 1000μÅ. Kombinationen af en proprietær mono-dispergeret multi-pore hydrofil harpiks og lille partikelstørrelse giver høj opløsning og god linearitet af kalibreringskurven uden bøjningspunkter til nøjagtig, pålidelig analyse af en række vandopløselige polymerer.
Acclaim SEC-1000 LC kolonnen er kalibreret fra 1.000 til 1.000.000 Dalton og kan karakterisere højmolekylære polymerer.
Højtydende analyse af vandopløselige polymerer
  • Højopløsningsanalyse ved reduceret opløsningsmiddelforbrug i tilgængelig 4,6 x 300 mm dimension
  • Stabil overfladebinding fører til lav søjleblødning og forbedrer kompatibiliteten med UV, RI, MS, ELSD og Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Opladede aerosoldetektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,35 ml/min
Længde (metrisk) 300 mm
Maks. Tryk 600 psi (40 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 7μ m
pH 2 til 12
Porestørrelse 1000Å
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs polymer
Kolonnetype Størrelse ekskludering
Endcapped Ja
Fase Størrelse ekskludering
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt