Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Størrelsesudelukkelseskromatografi HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil vandopløselige polymerer og oligomerer med Acclaim-familien af harpiksbaserede, højtydende, størrelsesudelukkende kromatografisøjler.
Adskil vandopløselige polymerer og oligomerer med Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Størrelsesudelukkelse HPLC-kolonner. Disse harpiksbaserede, højtydende, størrelsesudelukkende kromatografisøjler dækker molekylvægtsområdet: 7 m, 1000μÅ. Kombinationen af en proprietær mono-dispergeret multi-pore hydrofil harpiks og lille partikelstørrelse giver høj opløsning og god linearitet af kalibreringskurven uden bøjningspunkter til nøjagtig, pålidelig analyse af en række vandopløselige polymerer.
Højtydende analyse af vandopløselige polymerer
- Højopløsningsanalyse ved reduceret opløsningsmiddelforbrug i tilgængelig 4,6 x 300 mm dimension
- Stabil overfladebinding fører til lav søjleblødning og forbedrer kompatibiliteten med UV, RI, MS, ELSD og Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Opladede aerosoldetektorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 33 mm |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | 1000Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 1000 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.