Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
For unik selektivitet af aromatiske forbindelser og overlegen kromatografisk ydeevne, vælg Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1 omvendt fase LC kolonner. Den specialdesignede bundne fase viser størreπ -π interaktion end andre phenylfaser og giver øget aromatisk selektivitet og højere hydrofob retention. Disse kolonner er ideelle til analyse af aromatiske analytter, herunder glukokortikosteroider, østrogener, fedtopløselige vitaminer og fosfolipider.
- Høj hydrofob retention
- Kompatibilitet med meget vandig mobil fase
- Høj effektivitet og robust pakning
- Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
- Stabil mellem pH 2 og 8
- Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse ultrarene silicabaserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
- Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
- Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 2 stk. |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 6000 psi (414 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.