Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ C8 Peptide Analysis HPLC Column, 3 μm, 0.075 mm x 150 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ease of use, no sleeve for small capillaries
- Tool-free assembly
- No column damage from overtightening: capable of withstanding pressures up to 1000 bars and is compatible with third party valves and unions
- No experimental failure due to bad connections
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Nanoviper |
| Diameter (metrisk) | 0.075 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 14500 psi (1000 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Porestørrelse | 100 Å |
| USP type | L7 |
| Stationær fase | C8 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |