Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syre HPLC-søjler
Artikelnummer. 11371803 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11371803
Brand: Thermo Scientific™ 062902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til adskillelse af hydrofile, alifatiske og aromatiske organiske syrer.
For uovertruffen ydeevne ved adskillelse af hydrofile, alifatiske og aromatiske organiske syrer Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syre LC kolonner. Disse højeffektive, omvendt-fase silica kolonner er kompatible med 100% vandige mobile faser og har fremragende hydrolytisk stabilitet ved lave pH'er for fremragende selektivitet ved adskillelse af organiske syrer. Opnå højopløsningsseparationer med hurtige køretider og minimal prøveforberedelse.
Højeffektiv organisk syreanalyse med høj gennemstrømning
  • Ideel selektivitet for små hydrofile organiske syrer, C1 til C7 alifatiske syrer og hydrofile aromatiske syrer
  • Fremragende kolonneeffektivitet og topformer for organiske syrer
  • Hydrolytisk stabilitet ved lave pH-betingelser for optimal omvendt fase-retention af organiske syrer
  • Brugstestet for at garantere ensartede hydrofile organiske syreseparationer
  • Pakket i metalfri PEEK kolonnelegemer for at eliminere uønsket interaktion mellem analytterne og kolonnelegemet
  • Fås i 3,0 og 5,0 μm partikelstørrelser og 2,1, 3,0 og 4,0 mm i diameter, med 150 og 250 mm længder
Anbefales til analyse og kvalitetstest af fødevarer, drikkevarer, lægemidler, kemiske mellemprodukter og miljøprøver.
Om Family of Acclaim Specialitet HPLC-kolonner
Erklærede specialsøjler er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
  • Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
  • Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
  • Fremragende topformer
  • Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0,6 til 1,5 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar) vandig, 2000 psi (140 bar) organisk
Metal Urenhed <10,0 ppm total metal,< 3,0 ppm individuelt metal
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
Partikelstørrelsesfordeling <1.3
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Porevolumen 1 mL/g
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Overfladedækning 2,7 mmol/m²
Temperatur 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 17%
Kolonnetype Specialitet/anvendelsesspecifik
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.