Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syre HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
For uovertruffen ydeevne ved adskillelse af hydrofile, alifatiske og aromatiske organiske syrer Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syre LC kolonner. Disse højeffektive, omvendt-fase silica kolonner er kompatible med 100% vandige mobile faser og har fremragende hydrolytisk stabilitet ved lave pH'er for fremragende selektivitet ved adskillelse af organiske syrer. Opnå højopløsningsseparationer med hurtige køretider og minimal prøveforberedelse.
- Ideel selektivitet for små hydrofile organiske syrer, C1 til C7 alifatiske syrer og hydrofile aromatiske syrer
- Fremragende kolonneeffektivitet og topformer for organiske syrer
- Hydrolytisk stabilitet ved lave pH-betingelser for optimal omvendt fase-retention af organiske syrer
- Brugstestet for at garantere ensartede hydrofile organiske syreseparationer
- Pakket i metalfri PEEK kolonnelegemer for at eliminere uønsket interaktion mellem analytterne og kolonnelegemet
- Fås i 3,0 og 5,0 μm partikelstørrelser og 2,1, 3,0 og 4,0 mm i diameter, med 150 og 250 mm længder
Om familien af Acclaim Specialitet HPLC kolonner
Acclaim specialsøjler er blevet udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme separationsbehovene for specifikke applikationer. Disse kolonner er baseret på nye og unikke kemier og giver overlegen opløsning med let brug.
- Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
- Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
- Fremragende topformer
- Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for specifikke kromatografiske separationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 2 stk. |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Pakke med 2 |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | N/A |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.