Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandet tilstand WCX-1 HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil kationiske molekyler med kraftig justerbar selektivitetskontrol ved hjælp af Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WCX-1 LC kolonner. Den silica-baserede stationære fase har en hydrofob alkylkæde med en carboxylterminal, der giver både hydrofobe omvendte fase og svage kationbytteregenskaber. Denne multimode separationsmekanisme leverer samtidig adskillelse af basiske og neutrale forbindelser. Ved uafhængigt eller samtidigt at justere den mobile fases ionstyrke, pH og organiske modificeringsmiddel, kan du kontrollere selektiviteten af ioniserbare og neutrale forbindelser.
- Multimode-retentionsmekanisme: omvendt fase, svag kationbytning, anion-udelukkelse og HILIC-tilstande
- Selektivitet komplementær til C18 omvendt-fase kolonner
- Effektiv primær kolonne til en række grundlæggende analytter; også en ideel kolonne til udvikling af sekundære metoder
- Alsidig i applikationer, der kræver forskellige selektiviteter
- Symmetriske spidsformer og fremragende effektivitet
- Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
- Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 0,5 til 3,0 ml/min |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 7 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.