Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandet tilstand WCX-1 HPLC kolonner
Artikelnummer. 11321903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11321903 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11341903 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11351903 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11351963 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 2
11331963 50 mm 3 mm 3 μm Hver
11361823 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11351823 150 mm 3 mm 3 μm Hver
11301933 10 mm 4.6 mm 5 μm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11321903 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 068352
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil kationiske molekyler med kraftig justerbar selektivitetskontrol ved hjælp af denne mixed-mode omvendt fase og svag kationbytter LC kolonne.
Adskil kationiske molekyler med kraftig justerbar selektivitetskontrol ved hjælp af Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WCX-1 LC kolonner. Den silica-baserede stationære fase har en hydrofob alkylkæde med en carboxylterminal, der giver både hydrofobe omvendte fase og svage kationbytteregenskaber. Denne multimode separationsmekanisme leverer samtidig adskillelse af basiske og neutrale forbindelser. Ved uafhængigt eller samtidigt at justere den mobile fases ionstyrke, pH og organiske modificeringsmiddel, kan du kontrollere selektiviteten af ioniserbare og neutrale forbindelser.
Bevarer og adskiller meget hydrofile til meget hydrofobe basismolekyler
  • Multimode-retentionsmekanisme: omvendt fase, svag kationbytning, anion-udelukkelse og HILIC-tilstande
  • Selektivitet komplementær til C18 omvendt-fase kolonner
  • Effektiv primær kolonne til en række grundlæggende analytter; også en ideel kolonne til udvikling af sekundære metoder
  • Alsidig i applikationer, der kræver forskellige selektiviteter
  • Symmetriske spidsformer og fremragende effektivitet
  • Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
  • Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,5 til 3,0 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2,5 til 7
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 50 °C
USP type L85
Stationær fase Hydrofob alkylkæde med en carboxylterminal
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Proprietær
Fase Reversed Phase, Ion Exchange, Ion Exclusion, HILIC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.