Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandet tilstand WAX-1 HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Når du har brug for kraftig selektivitetskontrol til adskillelse af anioniske molekyler, brug Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC kolonner.
Når du har brug for kraftig selektivitetskontrol til adskillelse af anioniske molekyler, brug Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC kolonner. Den silica-baserede stationære fase har en hydrofob alkylkæde med en ioniserbar ende, der giver både hydrofobe omvendte fase og svage anionbytteregenskaber. Denne unikke kemi producerer en multimode separationsmekanisme til samtidig adskillelse af sure, basiske og neutrale molekyler. Selektiviteten er fuldt justerbar gennem ændringer i ionstyrke, pH eller indhold af organisk opløsningsmiddel.
- Multi-mode fastholdelsesmekanisme: omvendt fase, svag anionbytning og HILIC tilstande
- Differentiering af molekyler med lignende hydrofobiciteter, såsom hydrofile organiske syrer
- Selektivitet ortogonal til omvendt fase kolonner
- Fremragende kolonneeffektivitet og maksimal asymmetri
- Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
- Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5200 psi (360 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 7,5 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 50 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.