Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandet tilstand WAX-1 HPLC kolonner
Artikelnummer. 11311903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11311903
Brand: Thermo Scientific™ 067084
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Når du har brug for kraftig selektivitetskontrol til adskillelse af anioniske molekyler, brug Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC kolonner.
Når du har brug for kraftig selektivitetskontrol til adskillelse af anioniske molekyler, brug Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC kolonner. Den silica-baserede stationære fase har en hydrofob alkylkæde med en ioniserbar ende, der giver både hydrofobe omvendte fase og svage anionbytteregenskaber. Denne unikke kemi producerer en multimode separationsmekanisme til samtidig adskillelse af sure, basiske og neutrale molekyler. Selektiviteten er fuldt justerbar gennem ændringer i ionstyrke, pH eller indhold af organisk opløsningsmiddel.
Ideel selektivitet til adskillelse af anioniske molekyler
  • Multi-mode fastholdelsesmekanisme: omvendt fase, svag anionbytning og HILIC tilstande
  • Differentiering af molekyler med lignende hydrofobiciteter, såsom hydrofile organiske syrer
  • Selektivitet ortogonal til omvendt fase kolonner
  • Fremragende kolonneeffektivitet og maksimal asymmetri
  • Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
  • Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 50 °C
USP type L78
Stationær fase Hydrofob alkylkæde med en ioniserbar ende
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Proprietær
Fase Omvendt fase, ionbytning, HILIC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.