Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandet tilstand HILIC-1 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få alle fordelene ved omvendt fase (RP) og hydrofil interaktion væskekromatografi (HILIC) i én kolonne med Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode HILIC-1 kolonne. Den højeffektive, silica-baserede, blandede stationære fase består af en hydrofob alkylkæde med en diolgruppe ved terminus. Den hydrofobe del leverer omvendt fase-retention, og den terminale diolgruppe letter hydrofile interaktioner. Denne unikke kombination giver justerbar selektivitet med uovertruffen opløsning og topsymmetri for en række både polære og upolære molekyler.
- Fungerer i både RP- og HILIC-tilstande
- Bevarer meget polære molekyler
- Dækker bredere anvendelsesområde end konventionelle diol-baserede søjler, herunder ikke-ioniske ethoxylerede overfladeaktive stoffer, lægemiddelmetabolitter, lipider og polyethylenglycoler (PEG'er)
- Stabil mellem pH 2,5 og 7,5
- Fås i 3 og μ5 m partikelstørrelser med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 7,5 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 300 m² /g |
| Temperatur | 50 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.