Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11392043 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11392043
Brand: Thermo Scientific™ 074259
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne HILIC-søjle til at tilbageholde og adskille meget polære molekyler, der ikke tilbageholdes ved omvendt-fase-kromatografi.
Adskil stærkt hydrofile molekyler ved hydrofil interaktion væskekromatografi vha Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 LC kolonner. Disse søjler tilbageholder og adskiller meget polære molekyler, der ikke tilbageholdes ved omvendt-fase-kromatografi. Deres højrente, sfæriske, porøse silicabase er kovalent modificeret med et proprietært hydrofilt lag. Denne kemi muliggør brugen af 5 20–% vandig mobil fase, samtidig med at affiniteten for polære analytter opretholdes. Prøvegennemstrømningen øges uden behov for at fordampe og rekonstituere prøver opløst i ikke-vandige opløsningsmidler.
Robuste og reproducerbare adskillelser af højpolære forbindelser:
  • Unik selektivitet, komplementær til omvendt-fase kolonner
  • Forbedret følsomhed for MS-detektion
  • Hydrolytisk stabil
  • Robust søjlepakning
  • Bredt anvendelsesområde, herunder adskillelse af hydrofile lægemidler og lægemiddelmetabolitter
Acclaim HILIC-10 LC-søjler fås μi 3 m partikelstørrelse og en række søjleformater: 4,x6 150 mm, til rutineanalyse med høj kapacitet; 3,x0 150 mm, til analyse med høj kapacitet med reduceret opløsningsmiddelforbrug; og 2,x1 150 mm, til LC-MS-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Proprietær Polar Group
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0,2 til 0,4 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8500 psi (590 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 70 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype HILISK
Endcapped Ja
Fase HILISK
Type Analytisk kolonne
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.