Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil stærkt hydrofile molekyler ved hydrofil interaktion væskekromatografi vha Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 LC kolonner. Disse søjler tilbageholder og adskiller meget polære molekyler, der ikke tilbageholdes ved omvendt-fase-kromatografi. Deres højrente, sfæriske, porøse silicabase er kovalent modificeret med et proprietært hydrofilt lag. Denne kemi muliggør brugen af 5 20–% vandig mobil fase, samtidig med at affiniteten for polære analytter opretholdes. Prøvegennemstrømningen øges uden behov for at fordampe og rekonstituere prøver opløst i ikke-vandige opløsningsmidler.
- Unique selectivity, complementary to reversed-phase columns
- Enhanced sensitivity for MS detection
- Hydrolytically stable
- Rugged column packing
- Broad application range, including separation of hydrophilic drugs and drug metabolites
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Proprietary Polar Group |
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Flowhastighed | 0.4 to 0.8 mL/min |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 8500 psi (590 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.